Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 2% in PBS (20X)
Artikelnummer. p-7082272
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
2 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15464029
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J61419.K2
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PBS (Phosphate Buffered Saline) and Tween 20 are used as a wash buffer in immunolabeling techniques. Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased non-specific background staining. Tween 20 is also known to promote reagent spreading in automated staining methodologies. 20X PBS Tween-20 is a space-saving stock solution that is ideal for preparing PBS-Tween (PBS-T) wash buffers for ELISA, Western and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Buffer
Concentration 2% in PBS (20X)
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt