Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
Produktkod. 15453099
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15453099
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60304.K3
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as Western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunologicals, and eventually for incubation solutions of immunoreagents (labeled antibodies) to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material Blocking Buffer
Concentration 0.5% in PBS (10X)
Physical Form Liquid
Quantity 2 L
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.