Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
Codice prodotto. 15485789
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
1 L
2 L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15485789
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63596.AP
Request Bulk or Custom Format
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X) is used as a wash solution for western blot membranes and microtiter plate wells in ELISA assays. It acts as a pH stabilizer in optimal formulation, salts and detergents designed to effectively remove excess material from membranes. It finds application as laboratory detergents as well as in biomedical experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Buffer
Concentration 0.5% in PBS (10X)
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato