Learn More
Tryptanthrin, TRC
Artikelnummer. 30450393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30450393 5 mg 5mg
30454954 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9470005MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Tryptanthrin
CAS 13220-57-0
Molecular Formula C15H8N2O2
Quantity 5 mg
Synonym Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione, Couroupitine A, NSC 349447, TryptanthrinTryptanthrine
InChI Formula InChI=1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
SMILES O=C1N2C(=Nc3ccccc13)C(=O)c4ccccc24
IUPAC Name indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Molecular Weight (g/mol) 248.24
Formula Weight 248.0586
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.