Learn More
R&D Systems™ Troglitazone
Code produit 18065202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18065202 50 mg 50mg
18045712 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18065202 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3114/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    765.45€ / 50mg
    Save 44.55€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective PPARγ agonist; antidiabetic agent
Selective PPARγ receptor agonist (EC50 values are 780 and 555 nM at murine and human PPARγ receptors respectively). Displays no activity at PPARα or PPARδ receptors. Antidiabetic agent; exerts potent glucose-lowering effects in insulin-resistant diabetic mice. Displays anti-invasive effect on human breast cancer cells; reduces migration, adhesion and spreading on fibronectin-coated plates. Also inhibits cell growth of hematopoietic cell lines. Inhibits lamellipodia formation and actin polymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97322-87-7
Molecular Formula C24H27NO5S
Spécification
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Formula Weight 441.54
Purity 98%
Molecular Weight (g/mol) 441.542
Chemical Name or Material Troglitazone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.