Learn More
Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 95%
Artikelnummer. 15254774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15254774
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 449710010
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-53-4
Molecular Formula C9H12N3P
Molecular Weight (g/mol) 193.19
InChI Key CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC Name 3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Spezifikation
Melting Point 97.0°C to 99.0°C
Boiling Point 235.0°C (0.9 mmHg)
Assay Percent Range 94% min. (Iodimetry)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight 193.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Tris (2-cyanoethyl)phosphine
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 3
  • Acute toxicity Category 4
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H350-May cause cancer.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • EUH208-Contains . May produce an allergic reaction.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
  • P313-Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt