Learn More
Triisopropylsilyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Triisopropylsilyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 80522-42-5 |
| Molecular Formula | C10H21F3O3SSi |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | TIPSOTf, Triisopropyl(trifluoromethanesulfonato)silane, Triisopropylsilyl Triflate, TIPS Triflate, 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Tris(1-methylethyl)silyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC Name | tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.42 |
| Formula Weight | 306.0933 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?