Learn More
Triisopropylsilane, 95%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
:
10g; Glass bottle
Descripción
Reduction reagent
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6485-79-6 |
| Color | Colorless |
| Density | 0.7730g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C9H22Si |
| Linear Formula | [(CH3)2CH]3SiH |
| Refractive Index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589nm) |
| MDL Number | MFCD00009657 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.