Learn More
Triflumuron, TRC
Code produit 30138705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30138705 100 g 100g
30135281 25 g 25g
30040793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT779100100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64628-44-0
Molecular Formula C15 H10 Cl F3 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 358.7
Synonym Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
IUPAC Name 2-chloro-N-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]benzamide
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Spécification
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Formula Weight 358.0332
Chemical Name or Material Triflumuron
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.