Läs mer
Tribenzyltin chloride, Thermo Scientific™
Produktkod. 11384869
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11384869
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 071201.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3151-41-5
Molecular Formula C21H21ClSn
Molecular Weight (g/mol) 427.559
MDL Number MFCD00014431
InChI Key PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
PubChem CID 18470
IUPAC Name tribenzyl(chloro)stannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Specifikationer
Melting Point 143°C
Quantity 1 g
UN Number UN3146
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 427.54
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tribenzyltin chloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.