Specifications
| CAS | 78-32-0 |
| Melting Point | 74°C to 78°C |
| Color | White to Brown |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C21H21O4P |
| MDL Number | MFCD00041908 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | tri-p-cresyl phosphate, tri-p-tolyl phosphate, tris 4-methylphenyl phosphate, tpcp, phosphoric acid, tris 4-methylphenyl ester, phosphoric acid, tri-p-tolyl ester, phosphoric acid, tri 4-tolyl ester, phosphoric acid, tris methylphenyl ester, p-tolyl phosphate c7h7o 3po, tris-p-tolyl phosphate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?