Learn More
Tri-n-butyl borate, 98%
Product Code. 11449576
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100mL
2500mL
500mL
Product Code. 11449576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19322.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-74-4
Molecular Formula C12H27BO3
Molecular Weight (g/mol) 230.155
MDL Number MFCD00009434
InChI Key LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC Name tributyl borate
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifications
Melting Point <-70°C
Density 0.853
Boiling Point 230°C to 235°C
Flash Point 93°C (199°F)
Refractive Index 1.4095
Quantity 100 mL
Beilstein 1703865
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 230.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Tri-n-butyl borate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-butyl borate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Tributyl borate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato