Learn More
R&D Systems™ tri-GalNAc-PEG3-Azide
Description
tri-GalNAc-PEG3-Azide is a functionalized asialoglycoprotein receptor (ASGPR) ligand for lysosomal targeting chimera (LYTAC) research and development; each molecule incorporates three ASGPR ligands with a PEG3 linker and azide group reactive handle ready for conjugation. Upon binding to the ASGPR, tri-GalNAc conjugates are efficiently internalized via ASGPR-mediated endocytosis. tri-GalNAc conjugation can be employed as a strategy to effectively deliver cargo such as RNA or Cas9 complexes in a cell-specific manner to hepatocytes. Can be used to generate LYTACs, or labeled with dye for tissue imaging.
Spécification
Spécification
| CAS | 2925590-71-0 |
| Quantity | 1 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C70H125N13O31 |
| Purity | 0.9 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?