Learn More
Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide, 99%
Product Code. 11352987
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11352987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16315.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4441-12-7
MDL Number MFCD00047406
Spécification
Melting Point 188°C to 192°C
Molecular Formula C24H42
Quantity 5 g
Beilstein 280155
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
InChI Key WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name octadecylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 330.60
PubChem CID 78187
Formula Weight 305.32
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis