Learn More
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured 5m Silicone Tubing
Product Code. p-8006499 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.5 mm
12.8 mm
16 mm
19.2 mm
Diameter (Metric) Outer:
5.6 mm
8 mm
11.2 mm
11.4 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
18.9 mm
20.8 mm
25.4 mm
25.6 mm
Maximum Pressure:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
30 bar
35 bar
40 bar
60 bar
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11723974
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Providing a number of advantages over conventional peroxide cured silicones. Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured 5m Silicone Tubing is available in a comprehensive range of stock sizes.
  • Autoclavable
  • Non-yellowing
  • High gloss finish
  • Excellent quality
  • Highly hydrophobic
  • No peroxide byproducts
  • High tear strength as standard
  • Extended life in Peristaltic pumps
  • Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Spezifikation
Certifications/Compliance FDA, BFR and WRAS approved
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 12.5 mm
Material Silicone
Diameter (Metric) Outer 18.9 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Thickness (Metric) 3.2 mm
For Use With (Application) Ideal for pharmaceutical work at high pressure and temperature, biotechnology, aerospace
Min. Operating Temperature (Metric) -50°C
Color Translucent
Flexibility Flexible
Maximum Pressure 30 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt