Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human CTLA4 siRNA
Click to view available options
Quantity:
10 nmol
2 nmol
Packungsgröße:
10nmol
2nmol
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | NP_005205 |
| Cell Lines Tested | CLL Chronic Lymphoid Leukemia Cells. |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gene Symbol | CTLA4 |
| Gene ID (Entrez) | 1493 |
| Product Type | siRNA |
| Quantity | 10 nmol |
| Synonym | Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4, CTLA-3, CD152, Celiac3, Celiac Disease 3, Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Antigen 4 |
| Target | Human |
| Form | Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur