missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-2 siRNA

Código de producto. 16079221
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10nmol
2nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16079221 2 nmol 2nmol
16069221 10 nmol 10nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16079221 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX392nmol

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Blocks transcription and translation of Caspase-2 from Human.

Especificaciones

Accession Number NP_116765
Cell Lines Tested U-2 OS Human Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Gene Symbol CASP2
Gene ID (Entrez) 835
Product Type siRNA
Quantity 2 nmol
Synonym CASP-2, ICH1, PPP1R57, NEDD-2, NEDD2, CASP2
Target Human
Form Lyophilized
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.