Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN2 Withdrawal Device, 8L/min. |
| Capacity (English) | 1.05 cu. ft. |
| Capacity (Metric) | 30 L |
| For Use With (Equipment) | LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?