Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
Product Code. 16340736 Shop All Heathrow Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
3 mL
Packaging Type:
20/Bag
Bulk
Individual Wrap
Unit Size:
Pack of 500
Product Code. 16340736
Brand: Heathrow Scientific HS206371B
Only null left
Add to basket
Add to basket
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifications
Calibrated No
Diameter (English) Outer 0.50 in.
Diameter (Metric) Outer 1.27 cm
Material Polyethylene
Sterility Sterile
Graduated Yes
Length (English) 5.91 in.
Packaging Type 20/Bag
Color Clear
Volume (Metric) 1 mL
Length (Metric) 15 cm
Type Transfer Pipet
Disposable Single-use
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado