Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-(bromomethyl)cyclohexane, 97%
Product Code. 15487466
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15487466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62469.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1222709-30-9 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1222709-30-9
Molecular Formula C12H22BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 292.217
MDL Number MFCD12827547
InChI Key JPJCPRFAUVDSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl-trans-4-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl-trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, jpjcprfauvdsea-mgcohnpysa-n, tert-butyl n-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-bromomethyl cyclohexane, tert-butyl n-1r,4r-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 67470265
IUPAC Name tert-butyl N-[4-(bromomethyl)cyclohexyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CBr
Specifications
Quantity 250 mg
Formula Weight 292.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material trans-1-(Boc-amino)-4-(bromomethyl)cyclohexane
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis