Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Columns
Product Code. 10219264 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
100 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 10219264
Brand: Thermo Scientific™ 260A154P
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
Use the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC column for method development and chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental analyses. These non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography columns have a high operating temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Max. Temperature 340/360°C
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase TR-1
USP Type G1, G2, G38
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 60 m
Polarity Non polar
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato