Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Columns
Product Code. 10068942 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
100 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 10068942
Brand: Thermo Scientific™ 260A131P
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
Use the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC column for method development and chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental analyses. These non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography columns have a high operating temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Temperature 340/360°C
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase TR-1
USP Type G1, G2, G38
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Non polar
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado