Learn More
Tracazolate hydrochloride, R&D Systems™
Description
GABAA receptor modulator. Can potentiate or inhibit recombinant GABAA function depending on subunit combination. Enhances native GABAA receptor function and is anxiolytic following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 340.85 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | Tracazolate hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?