Learn More
Brady™ ToughStripe Max Solid Floor Tape
Product Code. 30280384
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Width (Metric):
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
Unit Size:
1 roll
Product Code. 30280384
Brand: Brady™ 177049
Only null left
Add to basket
Add to basket
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spezifikation
Dimensions (L x W) 76.2 mm x 30.48 m
Finish Gloss
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.48 m
Temperature Range (English) 50°F to 140°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 60°C
Width (English) 3 in.
Width (Metric) 76.2 mm
Adhesive Type Rubber
Color Black
Material Polyester
Product Type Floor Tape
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt