Learn More
Ansell TouchNTuff 93-700 Sterile Disposable Nitrile Cleanroom Glove - Size 6
Shop All Ansell ProductsDescrizione
- Heightened protection and durability: TouchNTuff™ 93-700 cleanroom gloves unique nitrile formulation ensures comfort, durability and protection against chemical splashes
- Sterility assurance: These protective gloves are sterilized by gamma irradiation, ensuring a sterility assurance level (SAL) of 10-6
- Assured product integrity: In addition, they are silicone-free, lowering the risk of contaminant transfer that may compromise product integrity
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | ASTM D6978, Category III, CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 14001, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k) |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?