Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Gloves
BIOPHARMA
Product Code. 15905021 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
200 pairs
Product Code. 15905021
Brand: Ansell™ 83300090
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 is an ultra-soft polyisoprene glove that offers the performance of natural rubber latex without the risk of latex sensitization.
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Added comfort with second skin feel
  • Latex-free polyisoprene performance
  • Prevents Type I allergies
  • Extended cuff
  • Cuff style is beaded with Surefit™ Technology
  • Freeedom from holes 0.65 AQL
  • Double glove recommended
  • Internal glove surface is coated
  • Anatomic with curved fingers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance ASTM D2577, CE Marked CE0493
Chlorinated Yes
Description Smooth external glove surface
Applications Laboratory
Color White
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
Product Type Disposable Gloves
Size 9
Thickness (English) 0.25 mil
Thickness (Metric) 0.17 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Glove Cuff Style Beaded
Grip Design Smooth
Lining Unlined
Packaging Type Polybag
Quantity 20 pairs
Length (English) Cuff 11.6 in.
Length (Metric) Cuff 295 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato