Learn More
WTW™ Total Nitrogen Test Kits
Product Code. 11741866
Click to view available options
Range:
0.5 to 15 mg/L
0.5 to 15 mg/L N Total
0.5 to 25 mg/L
10 to 150 mg/L
5 to 150 mg/L
missing translation for 'unitSize'
0.15kg
0.25kg
Each
Pack of 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11741866
missing translation for 'mfr': WTW™ 251996
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Obtain precision results using the CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell ready-made test kit for the determination of total nitrogen in waste water, drinking water, and surface water.
  • Variety of instrumentation for testing nitrogen in water
  • For waste water, drinking water, surface water
  • Nitrospectral Method
  • Photometric Test Methods
  • CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell test kit
  • Safe determinations of COD and NTotal in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analytes Chromosulfuric acid oxidation
For Use With (Application) For waste water, drinking water, surface water
For Use With (Equipment) For Photoflex™ photometers
No. of Tests 30
Range 5 to 150 mg/L
Sufficient For 25 Tests
Test Method Photometric
Type Combicheck COD Chemical oxygen demand O2 cell test kit
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado