Learn More
Tool Steel, AISI O6, T31506, ARMI∣MBH
Description
Tool Steel, AISI O6, T31506, Ø38x19mm
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Oxygen/Arsenic/Niobium/Titanium/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Tin/Aluminium/Phosphorus/Copper/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese/Silicon/Carbon/Boron/Antimony/Calcium/Zirconium/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantity | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxygen 0.0005 %/Arsenic 0.002 %/Niobium 0.002 %/Titanium 0.002 %/Vanadium 0.003 %/Cobalt 0.004 %/Nitrogen 0.008 %/Tin 0.008 %/Aluminium 0.01 %/Phosphorus 0.01 %/Copper 0.018 %/Nickel 0.024 %/Chromium 0.061 %/Molybdenum 0.24 %/Manganese 0.9 %/Silicon 0.92 %/Carbon 1.42 %/Boron (0.0001) %/Antimony (0.001) %/Calcium (0.001) %/Zirconium (0.001) %/Tungsten (0.004) % |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?