Learn More
Beschreibung
- Give a modern and functional feel to low-traffic washrooms with this Elevation toilet roll dispenser.
- Enhance hygiene as bulk toilet paper rolls are protected in this closed dispenser.
- Save space, thanks to this compact design that will fit smaller washrooms.
- Avoid cutting or scratching hands with our toilet paper dispenser's unique and easy-to-use tear feature.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Toilet Paper Dispenser |
| Color | Black |
| Alternate Part Number | 7322540355017 |
| Holds | Bathroom Tissue |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 2 |
| Product Style | Hinged Lid with Front Openings |
| Model | Elevation |
| Quantity | 8/Cs. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?