Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex Isobaric Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg
Product Code. 30245022 Shop All Thermo Scientific Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 x 5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30245022 1 x 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Code produit 30245022 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A40000928
Keep Your Science Moving with 3 for 2
Use promo code 27970
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
The Thermo Scientific TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) Mass Spectrometer
Product Type 32plex Label Reagent Matched Set
Product Line TMTpro
Starting Material Peptides
Final Product Type peptide
Detection Method Mass Spectrometry
Workflow Step Peptide labeling
Quantity 1 x 5 mg
Form Powder
For Research Use Only.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.