Learn More
TLR4 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16101442
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 16101442
Brand: Abnova H00007099T01.100uL
Western Blotting
Specifications
Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description TLR4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. ENST00000339096
Molecular Weight (g/mol) 70.4
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-TLR4 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TLR4 antibody (H00007099-B01) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL TLR4 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Skin sensitiser Category 1
Hazard Statement
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis