Learn More
R&D Systems™ TL 13-112
Descripción
Selective anaplastic lymphoma kinase (ALK) degrader (DC50 values are 10 and 40 nM in H3122 and Karpas 299 cells, respectively). Comprises the cereblon E3 ligase ligand Pomalidomide (Cat. No. 6302) conjugated to an ALK inhibitor. Inhibits proliferation of ALK-positive cancer cell lines. Maximum degradation exhibited at 16 h.
Negative control TL 13-110 (Cat. No. 6746) also available.
Negative control TL 13-110 (Cat. No. 6746) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | N-[2-[2-[2-[4-[4-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-5-(1-methylethoxy)phenyl]-1-piperidinyl]ethoxy]ethoxy]ethyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]acetamide |
| CAS | 2229037-19-6 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C49H60ClN9O10S |
| Formula Weight | 1002.57 |
| Purity | 98% |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.