Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis)
Product Code. 11309708
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11309708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044202.GH
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Molecular Formula Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifikationer
Quantity 100 x 100 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.14g/25x25mm
Form Foil
Percent Purity 99.6%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium foil, Grade 1, 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.