Learn More
Titanium carbide, nanopowder
Product Code. 15432077
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 15432077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044922.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titanium carbide is used in the manufacture of wear-resistant tools, cutting tools, As a coating for abrasive steel bearings, In the form of nano titanium carbide ceramic in optics applications, Enhance the conductivity of materials and as a nucleating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12070-08-5
Molecular Formula CTi
Molecular Weight (g/mol) 59.88
MDL Number MFCD00011268
InChI Key YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Especificaciones
Boiling Point 4820°C
Melting Point ∽3140°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Formula Weight 59.91
Density 4.93
Chemical Name or Material Titanium carbide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado