Learn More
Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11366358
Click to view available options
Quantity:
50 cm
250 cm
1000 cm
Unit Size:
1000cm
250cm
50cm
Product Code. 11366358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011905.BW
Request Bulk or Custom Format
Form: approx. 5.72g/m | CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Molecular Formula Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL Number MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Tekniske data
Color Silver to Gray
Appearance Silver Gray wire
Density 7.31g/cm3
Quantity 50 cm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.998% (Metals basis)
Form Wire
Chemical Name or Material Tin
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.