Learn More
Mercury(II) oxide, red, ACS, 99.0% min
Product Code. 11381619
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11381619
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012277.22
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
It is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Molecular Formula HgO
Molecular Weight (g/mol) 216.59
MDL Number MFCD00011045
InChI Key UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC Name oxomercury
SMILES O=[Hg]
Spécification
Melting Point 500°C (decomposition)
Color Orange-Red
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.0% min.
Solubility Information Partially soluble in water,insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
Formula Weight 216.59
Grade ACS
Odor Odorless
Appearance Dark orange powder
Density 11.14 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Mercury(II) oxide, red
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis