Learn More
Tin(IV) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11366878
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11366878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013617.06
Request Bulk or Custom Format
This item is not returnable. Se returpolitik
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Tin(IV) iodide is used in the preparation of tin(IV) oxide and tin(II) oxide. It reacts with hydroiodic acid to get rare tin hexaiodide. It forms tetraiodobis triphenylphosphine tin complexes by reacting with triphenylphosphine, which finds application in toothpaste formulation. Further, it acts as analytical reagents and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-47-8
Molecular Formula H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
MDL Number MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spécification
Boiling Point 340°C
Melting Point ∼143°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
UN Number UN3260
Merck Index 14,8777
Solubility Information Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether.
Formula Weight 626.31
Percent Purity 99.998%
Packaging Ampule
Refractive Index 2.106
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.46 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Tin(IV) iodide, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis