Learn More
Tin(IV) iodide, 95%
Artikelnummer. 11334809
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11334809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071114.18
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-47-8
Molecular Formula H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
MDL Number MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spezifikation
Boiling Point 340°C
Melting Point ∼143°C
Color Red
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Linear Formula SnI4
UN Number UN3260
Merck Index 14,8777
Solubility Information Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formula Weight 626.31
Percent Purity 95%
Refractive Index 2.106
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.46 g/mL
Chemical Name or Material Tin (IV) iodide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt