Få mere at vide
Tin(Iv) Chloride Anhydrous, Pure, Fisher Chemical
Produktkode 10448420 Shop alle Fisher Chemical produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
Packaging:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek
100mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10448420
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical T/1665/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Boiling Point 114°C
Melting Point -33°C
CAS 7646-78-8
Color Yellow
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL
Molecular Formula Cl4Sn
MDL Number 11242
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
InChI Key HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachlorostannane
Molecular Weight (g/mol) 260.51
PubChem CID 24287
Formula Weight 260.52g/mol
Packaging Plastic Coated Glass bottle
Vapor Pressure 24.7mbar at 20°C
Density Vapor Density: 9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.