Learn More
Tin(II) Pyrophosphate, TRC
Product Code. 30450909
Click to view available options
Quantity:
2 g
Unit Size:
2g
Product Code. 30450909
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT4441002G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Tin(II) Pyrophosphate
CAS 15578-26-4
Molecular Formula O7P2Sn2
Quantity 2 g
Synonym Diphosphoric Acid Tin(2+) Salt, Pyrophosphoric Acid Tin(2+) Salt, Tin Pyrophosphate (Sn2P2O7), Stannous Pyrophosphate, Tin Phosphate (Sn2(P2O7), Tin(2+) Pyrophosphate, Tin(II) Pyrophosphate
InChI Formula InChI=1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sn+2].[Sn+2].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name phosphonato phosphate;tin(2+)
Molecular Weight (g/mol) 411.36
Formula Weight 413.7163
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato