Learn More
Tin(II) chloride hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Código de producto. p-7048564
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010894.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1370709-86-6 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1370709-86-6
Molecular Formula Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 189.61
MDL Number MFCD00011241
InChI Key AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride hydrate
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Especificaciones
Melting Point 43°C to 46°C
Color White
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 5 g
Linear Formula SnCl2·xH2O
UN Number UN3260
Merck Index 14,8783
Solubility Information Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
IUPAC Name dichlorotin
Formula Weight 189.62 (Anhydrous)
Percent Purity 99.995%
Grade Puratronic
Odor Odorless
Sensitivity Air Sensitive
Density 2.71 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Tin(II) chloride hydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado