Learn More
Tin(II) bromide, 99.2%
Product Code. 11385727
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11385727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043430.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-24-0 | SnBr2
Stannous bromide acts a lewis acid. It is used to prepare alkyl tin compounds and in the spectrophotometric determination of iridium. It is involved in regioselective mono-etherfications of vicinal diols with diazo compounds. It acts as a catalyst to produce resinous lactone high polymers. It serves as a potent reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-24-0
Molecular Formula SnBr2
MDL Number MFCD00011239
Synonym tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22
Specifica
Boiling Point 623°C
Melting Point 215°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.4%
Solubility Information Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight 278.51
Density 5.12
Chemical Name or Material Tin(II) bromide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato