Learn More
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. 11430470
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
2g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11430470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014579.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thulium(III) nitrate hydrate is used as a laboratory reagent. It finds application in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
MDL Number MFCD00149875
Especificaciones
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 50 g
UN Number UN1477
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 354.95 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Thulium(III) nitrate hydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado