Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 171°C |
| Color | White |
| Packaging | Plastic keg |
| Quantity | 10 kg |
| Formula Weight | 76.12g/mol |
| Physical Form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- THIOUREA SLR
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Carcinogenicity Category 2
- Reproductive toxicity Category 2
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H351-Suspected of causing cancer.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H361d-Suspected of damaging the unborn child.
- H302-Harmful if swallowed.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P273-Avoid release to the environment.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?