Learn More
Thiophene-2-carboxylic acid, 99%
Product Code. 11464164
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11464164
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12514.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-72-0
Molecular Formula C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.15
MDL Number MFCD00005437
InChI Key QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC Name thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Melting Point 126°C to 130°C
Density 1.42
Boiling Point 259°C to 261°C
Quantity 25 g
Beilstein 110150
Merck Index 14,9354
Formula Weight 128.15
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Thiophene-2-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt