Learn More
Thionazin, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Thionazin |
| CAS | 297-97-2 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C8 H13 N2 O3 P S |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-2-pyrazinyl ester, Ethyl pyrazinyl phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-pyrazinyl ester (8CI,9CI), AC 18133, ACC 18133, American Cyanamid 18133, CL 18133, Cynem, Cynophos, EN 18133, ENT 25,580, Experimental nematocide 18,133, Nemafos, Nemafos 10 G, Nemaphos, Nematocide GR, O,O-Diethyl O-2-pyrazinyl phosphorothioate, Thionazin, Thionazine, Zinophos, Zynophos |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1 |
| IUPAC Name | diethoxy-pyrazin-2-yloxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.24 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?