Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
Product Code. 16354106 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Color:
Beige
Blue
Gray
Green
Lavender
Light Green
Lilac
Orange
Pink
Tan
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 750
Product Code. 16354106
Brand: Epredia™ B851736OR
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pore Style Slots
Closure Included Yes
Quantity 750/Cs.
Closure Type Attached Lid, Front Hinge
PrintMate Compatible Yes
Color Orange
For Use With (Equipment) For Use With PrintMate™ Printers
Product Type Slotted Cassette
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato