Learn More
STEMCELL Technologies Thiazovivin
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
25 mg
Unit Size:
1mg
25mg
5mg
Description
- Thiazovivin is a selective inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK), a serine/threonine kinase that plays a role in cell polarity, contraction, and actin cytoskeleton reorganization (Xu et al.) Thiazovivin is effective at 5-fold-lower concentrations than another common ROCK inhibitor Y-27632 (Catalog #72302; Xu et al.)
- Promotes survival of human embryonic stem (ES) cells during dissociation by stabilizing E-cadherin and improves cell attachment (Xu et al.)
- Promotes survival of single human induced pluripotent stem (iPS) cells during transfection for TALEN-mediated genome editing (Sun and Zhao)
- Increases the efficiency of reprogramming human somatic cells to iPS cells, in combination with PD0325091 and SB431542 (Lin et al.)
- Increases the efficiency of reprogramming human cord blood mononuclear cells to iPS cells (Hu et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1226056-71-8 |
| Synonym | Tzv |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C15H13N5OS |
| Purity | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering