Specifications
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 195.0°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (Argentometry) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Beilstein | 27,IV,6045 |
| Solubility Information | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol |
| IUPAC Name | 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole;bromide |
| Formula Weight | 414.32 |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Thiazolyl blue tetrazolium bromide
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Germ cell mutagenicity Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H341-Suspected of causing genetic defects.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?