Learn More
Thiamine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15598254 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Conditionnement:
100g
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
15598254 2.5 kg Poly Pail 2.5kg
15588254 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15598254 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 411006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Molecular Formula C12H18Cl2N4OS
Molecular Weight (g/mol) 337.263
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC Name 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spécification
Packaging Poly Pail
Quantity 2.5 kg
Formula Weight 337.27
Grade FCC/USP
Chemical Name or Material Thiamine Hydrochloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.